Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
01, 60 ml, 70 mm, 25 mm
Katalogové číslo BIBB1190/02M
Dodavatel:   SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Katalogové číslo BIBB1190/02M
Dodavatel:  SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
01, 60 ml, 70 mm, 25 mm
Přejít na:
Price
27 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • With labelling area
Ideal for fermentation and culture applications.
Specifikace
  • Kapacita:
    60 ml
  • Výška:
    70 mm
  • Sekvence:
    01
  • Hrdlo rozš. Ø:
    25 mm