Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Rotaflo®
Stopcocks, Rotaflo®
05, 10 mm, 13 mm
Katalogové číslo BIBBGP10ST/10
Dodavatel:   SciLabware
Stopcocks, Rotaflo®
Katalogové číslo BIBBGP10ST/10
Dodavatel:  SciLabware
Stopcocks, Rotaflo®
Stopcocks, Rotaflo®
05, 10 mm, 13 mm
Price
37 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE needle valve.
  • Lubricant is not required (no seizure, no contamination with grease)
  • Interchangeable elements
  • Precise flow control
These chemically inert stopcocks can be used at temperatures up to +200 °C. Two different models are available: general purpose (vacuum rating up to 10-4 mm Hg) and high performance (vacuum rating up to 10-9 mm Hg).
Specifikace
  • Ø otvoru:
    10 mm
  • Sekvence:
    05
  • Pro zkumavky s vnitř. Ø:
    13 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement key, bore Ø 6 mm
    Replacement key, bore Ø 6 mm
    229-0230
    06
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 3 240,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement key, bore Ø 6 mm
    Replacement key, bore Ø 6 mm
    229-0231
    03
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 4 470,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 6 mm
    Replacement locking ring for key with bore 6 mm
    BIBBLR6
    09
    Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 1 070,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement key, bore Ø 10 mm
    Replacement key, bore Ø 10 mm
    229-0226
    04
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement key, bore Ø 3 mm
    Replacement key, bore Ø 3 mm
    229-0229
    05
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 2 320,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 3 mm
    Replacement locking ring for key with bore 3 mm
    BIBBLR3
    08
    Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 728,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement key, bore Ø 10 mm
    Replacement key, bore Ø 10 mm
    229-0234
    01
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 6 960,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement key, bore Ø 3 mm
    Replacement key, bore Ø 3 mm
    BIBBGP3K
    02
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 2 860,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 10 mm
    Replacement locking ring for key with bore 10 mm
    BIBBLR10
    07
    Rotaflo® stopcocks
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 998,00 Kč