Reverse frits
01, Reverse frit with glass stopper P4, Borosilikátové sklo 3.3, 100 ml, 30 mm
Katalogové číslo NEUB4322-0100-144
Dodavatel: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Přejít na:
Product Details & Documents
Ideal for the filtration of substances sensitive to oxidation and hydrolysis. With filter plate, one-way cock and two standard ground-nuts.
Specifikace
- Vně. Ø frity:30 mm
- Materiál frity:Borosilikátové sklo 3.3
- Popis:Reverse frit with glass stopper P4
- Sekvence:01
- Objem frity:100 ml