Orders LinkContactUsLinkComponent
Worktables
Worktables
03, Nerezová ocel, 2000×700×900 mm
Katalogové číslo HUPF75R60302-2000
Dodavatel:   HUPFER METALLWERKE
Worktables
Katalogové číslo HUPF75R60302-2000
Dodavatel:  HUPFER METALLWERKE
Worktables
Worktables
03, Nerezová ocel, 2000×700×900 mm
Přejít na:
Price
98 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
  • Particle board stuffing
  • Sandwich panelled table top
Working table made of stainless steel with grain size 400 ground and material thickness of 1 mm.
Documents
Specifikace
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    2000×700×900 mm