Orders LinkContactUsLinkComponent
Worktables
Worktables
02, Nerezová ocel, 1800×700×900 mm
Katalogové číslo HUPF75R60302-1800
Dodavatel:   HUPFER METALLWERKE
Worktables
Katalogové číslo HUPF75R60302-1800
Dodavatel:  HUPFER METALLWERKE
Worktables
Worktables
02, Nerezová ocel, 1800×700×900 mm
Přejít na:
Price
94 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
  • Particle board stuffing
  • Sandwich panelled table top
Working table made of stainless steel with grain size 400 ground and material thickness of 1 mm.
Documents
Specifikace
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    1800×700×900 mm