Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
04, Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Katalogové číslo HACHLZW9501.99
Dodavatel:   Hach
Electrolyte solutions
Katalogové číslo HACHLZW9501.99
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
04, Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
875,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml
  • Sekvence:
    04