Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
10, Buffer solution, 7,00, ±0,02, Fosfát, Žlutá, 25 °C, 20 L
  HACH2283561
 :   Hach
pH buffer solutions, colour coded
  HACH2283561
 :  Hach
 :  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
10, Buffer solution, 7,00, ±0,02, Fosfát, Žlutá, 25 °C, 20 L
 :  
7 290,00 Kč
1 * 20 L
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
 : Traceable to NIST.
  • Typ pH pufru:
    Fosfát
  • Bal.:
    20 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Žlutá
  • Popis:
    Buffer solution
  • Sekvence:
    10
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    7,00