Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
03, Buffer solution, 4,01, ±0,02, Ftalát, Červený, 25 °C, 500 mL
  HACH2283449.99
 :   Hach
pH buffer solutions, colour coded
  HACH2283449.99
 :  Hach
 :  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
03, Buffer solution, 4,01, ±0,02, Ftalát, Červený, 25 °C, 500 mL
 :  
766,00 Kč
1 * 500 mL
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
 : Traceable to NIST.
  • Typ pH pufru:
    Ftalát
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Buffer solution
  • Sekvence:
    03
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    4,01