Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
02, Buffer solution, 4,01, ±0,02, Ftalát, Červený, 25 °C, 15 mL
Katalogové číslo HACH2283436
Dodavatel:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Katalogové číslo HACH2283436
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
02, Buffer solution, 4,01, ±0,02, Ftalát, Červený, 25 °C, 15 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
289,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 15 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Ftalát
  • Bal.:
    15 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Buffer solution
  • Sekvence:
    02
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    4,01