Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
15, Buffer solution, 10,01, ±0,02, Uhličitan, Modrá, 25 °C, 20 L
Katalogové číslo HACH2283661
Dodavatel:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Katalogové číslo HACH2283661
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
15, Buffer solution, 10,01, ±0,02, Uhličitan, Modrá, 25 °C, 20 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
7 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 L
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Uhličitan
  • Bal.:
    20 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Buffer solution
  • Sekvence:
    15
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    10,01