Orders LinkContactUsLinkComponent
Shaking water baths, Precision™
Shaking water baths, Precision™
02, Dubnoff shaking water bath, 15 L, Precision™ DUB 15
Katalogové číslo HAKATSDUB15
Dodavatel:   THERMO ELECTRON LED
Shaking water baths, Precision™
Katalogové číslo HAKATSDUB15
Dodavatel:  THERMO ELECTRON LED
Shaking water baths, Precision™
Shaking water baths, Precision™
02, Dubnoff shaking water bath, 15 L, Precision™ DUB 15
Price
102 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetics sequencing.
  • Coil-free interior for easy cleaning
  • Four temperature and shaking speed presets
  • Audible alarms protect work
  • Auto-on and auto-off detectors
  • Low-fluid detection
  • Monitor with icon based graphic display
The shallow form shaking bath has a removable tray that allows it to be used with smaller sample containers. Dubnoff shaking water baths are designed specifically for applications that require samples to be incubated in a controlled atmosphere.
Informace o dodávce: Supplied with one large and two small gassing hoods, stainless steel gable cover and shaking tray. Please note flask clips and fasteners must be ordered separately.
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Dubnoff shaking water bath, 15 L, Precision™ DUB 15
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    HAKATSDUB15
  • Š×H×V:
    636×396×250 mm
  • Model:
    Precision™ DUB 15
  • Rozsah teplot:
    5...100 °C
  • Uniformita teploty:
    ±0,5 °C
  • Stabilita teploty:
    ±0,1 %
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Clip fastener
    Clip fastener
    HAKA3166189
    01
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 3 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Test tube tray, 13 - 25 mm, 127×259 mm
    Test tube tray, 13 - 25 mm, 127×259 mm
    HAKA3161597
    16
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 22 140,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask tray, 25 ml, 127×259 mm
    Flask tray, 25 ml, 127×259 mm
    HAKA3161599
    08
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 22 660,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Large gassing hood, 285×288 mm
    Large gassing hood, 285×288 mm
    HAKA3162640
    11
    TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 070,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • High wall tray, large, 285,75×609,6×190,5 mm
    High wall tray, large, 285,75×609,6×190,5 mm
    HAKA3164717
    09
    TSSWB27
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 17 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 50 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 50 ml flasks
    HAKA3166198
    03
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 470,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 125 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 125 ml flasks
    HAKA3166221
    04
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 25 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 25 ml flasks
    HAKA3166227
    02
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Small gassing hood, 142×288 mm
    Small gassing hood, 142×288 mm
    HAKA3162639
    14
    TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • High wall tray, small, 285,75×317,5×190,5 mm
    High wall tray, small, 285,75×317,5×190,5 mm
    HAKA3164716
    10
    TSSWB15, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 14 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Microfuge tube rack, 0,5 ml, 127×101×39 mm
    Microfuge tube rack, 0,5 ml, 127×101×39 mm
    HAKA3166184
    12
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 170,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Microfuge tube rack, 1 ml, 127×101×39 mm
    Microfuge tube rack, 1 ml, 127×101×39 mm
    HAKA3166185
    13
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 500 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 500 ml flasks
    HAKA3166199
    06
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Test tube clips, for 13 - 25 mm tubes
    Test tube clips, for 13 - 25 mm tubes
    HAKA3166216
    15
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 520,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 1000 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 1000 ml flasks
    HAKA3166200
    07
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 250 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 250 ml flasks
    HAKA3166566
    05
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 910,00 Kč