Orders LinkContactUsLinkComponent
Pěnová mýdla, Refresh™ Clear FOAM
Pěnová mýdla, Refresh™ Clear FOAM
03, Pěnové mýdlo, Refresh™ Clear FOAM, 1,2 l kazeta pro dávkovač TouchFREE
Katalogové číslo 115-2085
Dodavatel:   Deb-STOKO
Pěnová mýdla, Refresh™ Clear FOAM
Katalogové číslo 115-2085
Dodavatel:  Deb-STOKO
Pěnová mýdla, Refresh™ Clear FOAM
Pěnová mýdla, Refresh™ Clear FOAM
03, Pěnové mýdlo, Refresh™ Clear FOAM, 1,2 l kazeta pro dávkovač TouchFREE
Přejít na:
Price
1 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3 KS
Product Details & Documents
Jemný prostředek na mytí rukou snižuje riziko alergických reakcí a podráždění kůže. Odstraňuje běžné nečistoty a špíny. Ideální pro použití v umývárnách v kancelářích a veřejných prostorách a v prostředích, kde se manipuluje s potravinami.
  • obsahují kondicionéry pro zvýšení hydratace pleti a k prevenci proti vysušení
  • nedráždí oči
  • nekazí chuť jídla
  • bez barviv a parfémů
Certifications: EU Ecolabel
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Pěnové mýdlo, Refresh™ Clear FOAM, 1,2 l kazeta pro dávkovač TouchFREE
  • Sekvence:
    03