Rectangular cuvettes
06, Rectangular cell with lid, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, UV silica
Katalogové číslo SCLI80-2002-58
Dodavatel: BIOCHROM
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Délka optické dráhy:10 mm
- Objem:2,5 ml
- Materiál okna:UV silica
- Popis:Rectangular cell with lid
- Výška:45 mm
- Sekvence:06