Rectangular cuvettes
05, Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optical glass
SCLI80-2003-87
: BIOCHROM
- Délka optické dráhy:10 mm
- Objem:2 ml
- Materiál okna:Optical glass
- Popis:Rectangular cell with lid
- Výška:45 mm
- Sekvence:05