Rectangular cuvettes
01, Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, UV silica
Katalogové číslo SCLI80-2002-54
Dodavatel: BIOCHROM
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Délka optické dráhy:1 mm
- Objem:200 µl
- Materiál okna:UV silica
- Popis:Rectangular cell with lid
- Výška:45 mm
- Sekvence:01