Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
04, Rectangular cell with stopper, 48 mm, 2 ml, 10 mm, UV silica
  SCLI80-2002-70
 :   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
  SCLI80-2002-70
 :  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
04, Rectangular cell with stopper, 48 mm, 2 ml, 10 mm, UV silica
1 * 1 KS
  • Délka optické dráhy:
    10 mm
  • Objem:
    2 ml
  • Materiál okna:
    UV silica
  • Popis:
    Rectangular cell with stopper
  • Výška:
    48 mm
  • Sekvence:
    04