Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
03, Rectangular cell with lid, 45 mm, 1 ml, 5 mm, UV silica
  SCLI80-2002-57
 :   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
  SCLI80-2002-57
 :  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
03, Rectangular cell with lid, 45 mm, 1 ml, 5 mm, UV silica
1 * 1 KS
  • Délka optické dráhy:
    5 mm
  • Objem:
    1 ml
  • Materiál okna:
    UV silica
  • Popis:
    Rectangular cell with lid
  • Výška:
    45 mm
  • Sekvence:
    03