ContactUsLinkComponent
[EN]CELL MICRO W/LID 10MM PATH 2MM ID 40 1 * 2 KS
Katalogové číslo SCLI80-2100-25
Dodavatel:  BIOCHROM
[EN]CELL MICRO W/LID 10MM PATH 2MM ID 40 1 * 2 KS
Katalogové číslo SCLI80-2100-25
Dodavatel:  BIOCHROM
Frequently Bought Together