Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables
Cables
168, InLab® cable S7-Lemo 00, 1,2 m
Katalogové číslo 661-0267
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Cables
Katalogové číslo 661-0267
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Cables
Cables
168, InLab® cable S7-Lemo 00, 1,2 m
Přejít na:
Price
4 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These electrode cables are designed to connect Mettler sensors to almost any meter.
Documents
Specifikace
  • Popis:
    InLab® cable S7-Lemo 00
  • Délka:
    1,2 m
  • Sekvence:
    168