Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables
160, InLab® cable S7-BNC, 5 m
Katalogové číslo 661-0259
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Cables
Katalogové číslo 661-0259
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Cables
Cables
160, InLab® cable S7-BNC, 5 m
Přejít na:
Price
3 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These electrode cables are designed to connect Mettler sensors to almost any meter.
Specifikace
  • Popis:
    InLab® cable S7-BNC
  • Délka:
    5 m
  • Sekvence:
    160