Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables
155, InLab® cable MultiPin-DIN/4mm, 1,2 m
Katalogové číslo 661-0254
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Cables
Katalogové číslo 661-0254
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Cables
Cables
155, InLab® cable MultiPin-DIN/4mm, 1,2 m
Přejít na:
Price
3 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These electrode cables are designed to connect Mettler sensors to almost any meter.
Specifikace
  • Popis:
    InLab® cable MultiPin-DIN/4mm
  • Délka:
    1,2 m
  • Sekvence:
    155