Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables
Cables
152, InLab® cable MultiPin-BNC/RCA, 5 m
Katalogové číslo 661-0251
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Cables
Katalogové číslo 661-0251
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Cables
Cables
152, InLab® cable MultiPin-BNC/RCA, 5 m
Přejít na:
Price
5 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These electrode cables are designed to connect Mettler sensors to almost any meter.
Documents
Specifikace
  • Popis:
    InLab® cable MultiPin-BNC/RCA
  • Délka:
    5 m
  • Sekvence:
    152