TOC 1000 MG/L CALIBRATION STD.CERTIFIED 1 * 100 mL
Catalog # SIALTOC1000-100ML
Supplier: Merck
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Supplier: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Supplier: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Supplier: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Supplier: VWR Collection
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, HDPE, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Supplier: VWR Collection
Uhličitan sodný, anhydrous, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
Supplier: Merck
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Transfer pipettes
Supplier: RATIOLAB
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥99.0% analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Supplier: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Supplier: VWR Collection
Kyselina šťavelová dihydrát ≥99.5% (by manganometry), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Supplier: Honeywell Chemicals