Úložné sáčky
04, Food storage bag, 180×340 mm
Katalogové číslo HKPK100256
Dodavatel: HK PACK KRAUTSCHEID
Přejít na:
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
- Bezpečnost potravin je zajištěna
- Flexibilní a odolné proti roztržení
- Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Specifikace
- Popis:Food storage bag
- Rozměry:180×340 mm
- Sekvence:04



