Orders LinkContactUsLinkComponent
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
03, Media bag, 20 L
Katalogové číslo MDTC91-200-77
Dodavatel:   Corning
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
Katalogové číslo MDTC91-200-77
Dodavatel:  Corning
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
03, Media bag, 20 L
Přejít na:
Price
4 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Tyto jednorázové sáčky lze připojit k hadičkám svařováním nebo pomocí předem sestavených víceúčelových konektorů.
Mohou být použity k přidání média, trypsinu nebo kalicích substrátů pro dokončení buněčné kultury ve zcela uzavřeném roztoku.
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Specifikace
  • Kapacita:
    20 L
  • Popis:
    Media bag
  • Sekvence:
    03