Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
02, Quench bag, 5 L
: Corning
Tyto jednorázové sáčky lze připojit k hadičkám svařováním nebo pomocí předem sestavených víceúčelových konektorů.
Mohou být použity k přidání média, trypsinu nebo kalicích substrátů pro dokončení buněčné kultury ve zcela uzavřeném roztoku.
:
:
:
:
:
- Kapacita:5 L
- Popis:Quench bag
- Sekvence:02