Orders LinkContactUsLinkComponent
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
01, Trypsin bag, 5 L
Catalog # MDTC91-200-75
Supplier:   Corning
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
Catalog # MDTC91-200-75
Supplier:  Corning
Jednorázové sáčky pro nádoby HYPERStack®
01, Trypsin bag, 5 L
Price
5 170,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Tyto jednorázové sáčky lze připojit k hadičkám svařováním nebo pomocí předem sestavených víceúčelových konektorů.
Mohou být použity k přidání média, trypsinu nebo kalicích substrátů pro dokončení buněčné kultury ve zcela uzavřeném roztoku.
 :
 :
 :
 :
 :
Specifications
  • Kapacita:
    5 L
  • Popis:
    Trypsin bag
  • Sekvence:
    01