Frocks, PP
Zelená, XL
Katalogové číslo HOPE40.301V/04
Dodavatel: Medicom
Přejít na:
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
- With collar and long sleeves
- Elasticated cuffs
- Snap buttons
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Documents
Specifikace
- Velikost oblečení:XL
- Barva:Zelená
- Hmotnost:40 g/m²
- Cat. No.:HOPE40.301V/04
- Typ uzávěru:Zapínání na druky
- Aplikace oblečení:Industrial|General Purpose
- Přihrádka:bez kapes