Pipette tips
18, Gilson type, 100 - 1000 µl, -, Transparent, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
DELT200082R
: DELTALAB
Documents
- Balené:10 racks, 96 each
- Sterilní:-
- Objem:100 - 1000 µl
- Sekvence:18
- Druh špičky:Gilson type
- Barva špičky:Transparent
- Pro použití s:Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL