Vanilin NF
4418, 50 kg
Katalogové číslo SPCMVA130-50KGBL
Dodavatel: Spectrum Chemical
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- Číslo CAS:121-33-5
- Vzorec:C₈H₈O₃
- MDL číslo:MFCD00006942
- Molecular Weight:152.15
- Merck Index:13,09998
- Bod varu:285 °C (1013 hPa)
- Bod tání:∼82 °C
- Hustota:1,056 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:153 °C
- :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:204-465-2
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:97% Min.
Specifikace
- Bal.:50 kg
- Sekvence:4418