Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanilin NF
Vanilin NF
4187, Fiber drum, 12 kg
  SPCMVA130-12KG
Vanilin NF
  SPCMVA130-12KG
 :  121-33-5
Vanilin NF
Vanilin NF
4187, Fiber drum, 12 kg
 :  121-33-5
64 630,00 Kč
1 * 12 kg
 :  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  •  :121-33-5
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00006942
  •  :152.15
  •  :13,09998
  •  :285 °C (1013 hPa)
  •  :∼82 °C
  •  :1,056 g/cm³ (20 °C)
  •  :153 °C
  •  :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :204-465-2
  • Assay:
    97% Min.
  • Typ balení:
    Fiber drum
  • Bal.:
    12 kg
  • Sekvence:
    4187