Vanilin NF
4187, Fiber drum, 12 kg
SPCMVA130-12KG
: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- :121-33-5
- :C₈H₈O₃
- :MFCD00006942
- :152.15
- :13,09998
- :285 °C (1013 hPa)
- :∼82 °C
- :1,056 g/cm³ (20 °C)
- :153 °C
- :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
- :Ambient
- :204-465-2
- Assay:97% Min.
- Typ balení:Fiber drum
- Bal.:12 kg
- Sekvence:4187