Orders LinkContactUsLinkComponent
2,2-DIMETHOXYPROPANE 1 * 20 L
2,2-DIMETHOXYPROPANE 1 * 20 L
Katalogové číslo SPCMD2178-20LTPL
Dodavatel:   Spectrum Chemical
2,2-DIMETHOXYPROPANE 1 * 20 L
Katalogové číslo SPCMD2178-20LTPL
Dodavatel:  Spectrum Chemical
Číslo CAS:  
2,2-DIMETHOXYPROPANE 1 * 20 L
Číslo CAS:  
Price
50 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 L