Multi-parameter meters, handheld, MultiLine® Multi 3510 IDS
Product Details & Documents
This compact portable multi-parameter instrument enables measurements of pH, conductivity and dissolved oxygen with intelligent digital sensors (IDS). It has a universal measurement channel for different parameters. The robust, waterproof design makes it ideal for measurements in the field and in the laboratory.
- Well laid out menus make operation safe and easy
- MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
- QSC function for optimum tracking of sensor quality
- Calibration records and additional information are stored in the sensor
- Wireless-ready for IDS wireless modules (for cable-free operation)
- Available as sets in cases with sensors and accessories
Informace o dodávce: Single meter (without electrodes) is supplied with case, MultiLab® Importer software, batteries, USB cable and short manual. The sets (except for set U) additionally include sensors.
Set U includes: Meter, case, instruction manual, stand, beaker, buffer 4 and 7, 3 mol/l KCl, conductivitiy standard, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, USB cable, power supply, armoring SM Pro.
Please note: A wireless module is required for use with the wireless electrodes. This module is not included and needs to be ordered separately.
Documents
MultiLine® IDS Portable Meters
Produktová literatura
Specifikace
- Popis:Multi-parameter meter, handheld, Multi 3510 IDS, set 3, with TetraCon® 925 (4-electrode conductivity cell)
- Sekvence:04
- Cat. No.:662-2137
- Kapacita pro ukládání dat:500 (manual); 4500 (automatic)
- Displej:Graphic LCD, backlit
- Shoda:IP 67
- Napájení:4× 1,5 V AA (supplied); 4× 1,2 V NiMH-Akku or via USB port
- Model:Multi 3510 IDS
- Připojení:1 measurement input
- Výstupy:Mini USB-B
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDélkaDostupnostPrice
- Kabel připojovací AS/IDS-1,5, pro IDS senzory, délka 1,5 mKabel připojovací AS/IDS-1,5, pro IDS senzory, délka 1,5 m662-1733301,5 mPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 2 970,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Adapter cable, 1,5 m, for connecting a SenTix® combination electrode with S7 plug head to a MultiLine® instrumentAdapter cable, 1,5 m, for connecting a SenTix® combination electrode with S7 plug head to a MultiLine® instrument662-186301Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 7 490,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- IDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphiteIDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphite663-015201TetraCon® 925, 4-cell graphitePřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 16 620,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- QSC kit, úvodní kalibrační sada pro IDS pH elektrody (krabička se 3 ampulemi: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)QSC kit, úvodní kalibrační sada pro IDS pH elektrody (krabička se 3 ampulemi: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)662-213234Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 010,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Kufr terénní velký, KS MultiLine® 2, bez elektrod a měřicího přístroje, s ochranným krytem na přístroj SM Pro, roztoky pufrů STP 4 a STP 7, stojan, kádinka, kalibrační standard 1413 µS / cm při 25 ° CKufr terénní velký, KS MultiLine® 2, bez elektrod a měřicího přístroje, s ochranným krytem na přístroj SM Pro, roztoky pufrů STP 4 a STP 7, stojan, kádinka, kalibrační standard 1413 µS / cm při 25 ° C662-213436Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 8 530,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Kufr, KS MultiLine® 1, bez elektrod a měřicího přístroje, s ochranným krytem na přístroj SM Pro, roztoky pufrů STP 4 a STP 7, stojan, kádinka, kalibrační standard 1413 µS / cm při 25 ° CKufr, KS MultiLine® 1, bez elektrod a měřicího přístroje, s ochranným krytem na přístroj SM Pro, roztoky pufrů STP 4 a STP 7, stojan, kádinka, kalibrační standard 1413 µS / cm při 25 ° C662-213335Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 7 600,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Protective housing SM PRO, rubber, for handheld WTW metersProtective housing SM PRO, rubber, for handheld WTW meters662-127803Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 2 580,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- IDS bezdrátový modul pro senzory s konektory v hlavě elektrody, IDS WLM-SIDS bezdrátový modul pro senzory s konektory v hlavě elektrody, IDS WLM-S665-042331Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 5 310,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Bezdrátový modul IDS pro měřiče IDS, IDS WLM-MBezdrátový modul IDS pro měřiče IDS, IDS WLM-M665-042431Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 4 270,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- USB nabíječka pro bezdrátové moduly
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Souprava obsahuje bezdrátový modul pro senzor a měřič (od každého jeden), USB nabíječku a univerzální napájecí zdroj USBSouprava obsahuje bezdrátový modul pro senzor a měřič (od každého jeden), USB nabíječku a univerzální napájecí zdroj USB662-205033Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 11 650,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Univerzální USB napájecí zdroj