ORP electrodes, IDS, wireless ready
20, IDS ORP electrode, SenTix® ORP-T 900-P, wireless ready, Plug head for AS IDS cable or wireless module, Ceramic, 3 mol/l KCl, Sklo, 0...+60 °C, 12×120 mm
Katalogové číslo 662-2126
Dodavatel: WTW
Přejít na:
Product Details & Documents
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
- inteligentní elektrody: jsou automaticky rozeznány měřicím zařízením, každý senzor je přesně identifikován
- Digitální: signály měření jsou zpracovávány digitálně a poskytují velmi přesná data
- měření integrity elektrod pomocí QSC (Quality Sensor Control)
- elektrody IDS ukládají své sériové číslo a své kalibrační záznamy
- bezdrátový provoz: není nutné používat kabely
Informace pro objednávání: elektrody jsou dodávány se zástrčkou na hlavě, bez kabelu nebo bezdrátového modulu, které je třeba objednat samostatně.
Documents
Multiparameter Profile Measurement with IDS.pdf Sensors for Field and Lab.pdf Sensors for Field and Laboratory.pdf
Další podrobnosti o produktu
WTWA103763_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Připojení:Plug head for AS IDS cable or wireless module
- Ø×D:12×120 mm
- Popis:IDS ORP electrode, SenTix® ORP-T 900-P, wireless ready
- Materiál:Sklo
- Sekvence:20
- Diafragma:Ceramic
- Elektrolyt:3 mol/l KCl
- Tepl.:0...+60 °C