Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen probes
Dissolved oxygen probes
05, Dissolved oxygen probe LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ temperature probe, LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, PVC, BNC/Cinch, 1 m cable, 12×120 mm
Katalogové číslo 664-0217
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Dissolved oxygen probes
Katalogové číslo 664-0217
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Dissolved oxygen probes
Dissolved oxygen probes
05, Dissolved oxygen probe LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ temperature probe, LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, PVC, BNC/Cinch, 1 m cable, 12×120 mm
Price
14 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Koncentrace:
    0 - 200%, 0 - 20 mg/l
  • Připojení:
    BNC/Cinch, 1 m cable
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Type:
    LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ
  • Popis:
    Dissolved oxygen probe LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ temperature probe
  • Materiál:
    PVC
  • Sekvence:
    05
  • Tepl.:
    0...+50 °C
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Electrolyte for InLab® 605 DO probe, one 25 ml bottle
    Electrolyte for InLab® 605 DO probe, one 25 ml bottle
    METT51340294
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 mL - 869,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for InLab® 605 DO probe, incl. three membrane bodies and 25 ml of electrolyte
    Membrane kit for InLab® 605 DO probe, incl. three membrane bodies and 25 ml of electrolyte
    664-1006
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 740,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Calibration bottle for InLab® 605 DO probe
    Calibration bottle for InLab® 605 DO probe
    662-0534
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Sealing kit for InLab® 605 DO probe
    Sealing kit for InLab® 605 DO probe
    METT51340295
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 627,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Zero oxygen tablets, used for calibration
    Zero oxygen tablets, used for calibration
    METT51300140
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS - 1 540,00 Kč