Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
01, 20 µl, P5 + P10
Katalogové číslo ZGENESIGEASP20
Dodavatel:   PRIMERDESIGN
Pipette tips
Katalogové číslo ZGENESIGEASP20
Dodavatel:  PRIMERDESIGN
Pipette tips
01, 20 µl, P5 + P10
Přejít na:
Price
5 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Disposable pipette tips for genesig® Easy Pipettes.
 : 10 boxes of 96 pipette tips
Specifikace
  • Objem:
    20 µl
  • Sekvence:
    01
  • Pro použití s:
    P5 + P10