Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
01, Pasteur pipette, unplugged, 1,3 - 1,4 mm, 150 mm, 4×250 pieces
Katalogové číslo MARI3233049
Dodavatel:   MARIENFELD
Pasteur pipettes, disposable
Katalogové číslo MARI3233049
Dodavatel:  MARIENFELD
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
01, Pasteur pipette, unplugged, 1,3 - 1,4 mm, 150 mm, 4×250 pieces
Přejít na:
Price
1 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Pasteur pipettes made of soda-lime glass.
  • For single use
  • Long, fine tip
  • Constricted upper suction end to retain a cotton plug (supplied without cotton plug)
  • Handy packaging in boxes containing 250 pieces
Certifications: In compliance with DIN ISO 7712
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,3 - 1,4 mm
  • Balené:
    4×250 pieces
  • Popis:
    Pasteur pipette, unplugged
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    01