Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers for breweries
05, 15, 125 mm
Katalogové číslo BINZ120050
Dodavatel:   Ahlstrom
Filter papers for breweries
Katalogové číslo BINZ120050
Dodavatel:  Ahlstrom
Filter papers for breweries
Filter papers for breweries
05, 15, 125 mm
Přejít na:
Price
290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö offers filters for malt analysis and malt filtration according to MEBAK, ASBC and EBC standards.
Grade 41b: Medium fast filtering. Recommended for malt analysis.
Grade 15: Plain, for final attenuation of congress wort.
Grade 470: Plain kieselguhr paper used for fine turbidity.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    15
  • Sekvence:
    05
  • Velikost:
    125 mm
  • Hmotnost:
    68 g/m²
  • Cat. No.:
    BINZ120050
  • Třída:
    15
  • Rychlost filtrace:
    25 s/10 ml