HYDRAZINE ION CHROMATOGRAPHY STANDARD IN 1 * 100 mL
Katalogové číslo PROOVHGIHYD100-100
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
HYDRAZINE ION CHROMATOGRAPHY STANDARD IN 1 * 100 mL
Katalogové číslo PROOVHGIHYD100-100
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Dodavatel: WTW
Pufr pH 4,01, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
Síran 1000 mg/l ve vodě standard for ion chromatography
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Conductivity standards at 25 °C, potassium chloride solutions
Dodavatel: VWR Chemicals