Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, precision
Forceps, precision
Straight, 150 mm
Katalogové číslo BOCH1611
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps, precision
Katalogové číslo BOCH1611
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps, precision
Forceps, precision
Straight, 150 mm
Přejít na:
Price
327,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. Extremely precise forceps designed for a wide variety of uses in the laboratory, production and more.
  • Extremely sharp, flat
  • Non serrated points
Specifikace
  • Type:
    Straight
  • Délka:
    150 mm