Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
3, Technical buffer solution, 30×20 ml, 2,00, 30
Katalogové číslo METT30111134
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalogové číslo METT30111134
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
3, Technical buffer solution, 30×20 ml, 2,00, 30
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 30 KS
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    30
  • Popis:
    Technical buffer solution, 30×20 ml
  • Sekvence:
    3
  • Hodnota pH:
    2,00
Specifikace