Agar, Bacteriological Grade
4114, Plastový sud, 5 kg
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Agar, Bacteriological Grade
Katalogové číslo ACRO443570050
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 9002-18-0
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
Documents
ACRO44357
SDS
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to cream to light yellow to beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤15 % (1 g, 105°C)
- Solubility:(1.5 % in hot water) Clear to slightly opalescent light yellow to yellow solution
- Gel strength:≥700 g/cm² (1.5 %)
- Gel point:32 to 38°C (1.5 %)
- Ash:≤5 %
- pH:6.0 to 7.5 (10 % suspension)
Specifikace
- Typ balení:Plastový sud
- Bal.:5 kg
- Sekvence:4114