Picolinamide 98%
3368, Glass bottle, 50 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Picolinamide 98%
Katalogové číslo ACRO443360500
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 1452-77-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
- Číslo CAS:1452-77-3
- Vzorec:C₆H₆N₂O
- MDL číslo:MFCD00023483
- Molecular Weight:122.13 g/mol
- Bod varu:143 °C (2,7kPa)
- Bod tání:106…109 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
Documents
ACRO44336
SDS
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:50 g
- Sekvence:3368