Orders LinkContactUsLinkComponent
Picolinamide 98%
Picolinamide 98%
3236, Glass bottle, 10 g
Katalogové číslo ACRO443360100
Dráždivý
Picolinamide 98%
Katalogové číslo ACRO443360100
Číslo CAS:  1452-77-3
Picolinamide 98%
Picolinamide 98%
3236, Glass bottle, 10 g
Přejít na:
Číslo CAS:  1452-77-3
Price
3 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • Číslo CAS:1452-77-3
  • Vzorec:C₆H₆N₂O
  • MDL číslo:MFCD00023483
  • Molecular Weight:122.13 g/mol
  • Bod varu:143 °C (2,7kPa)
  • Bod tání:106…109 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236