Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan 99% for spectroscopy
methylcyklohexan 99% for spectroscopy
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo ACRO433770010
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
Hořlavý
methylcyklohexan 99% for spectroscopy
Katalogové číslo ACRO433770010
Číslo CAS:  108-87-2
methylcyklohexan 99% for spectroscopy
methylcyklohexan 99% for spectroscopy
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  108-87-2
Price
7 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:108-87-2
  • Vzorec:C₆H₁₁CH₃
  • MDL číslo:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19
  • Bod varu:101 °C (760 mmHg)
  • Bod tání:–126,3 °C
  • Hustota:0,77 g/cm³
  • Bod vzplanutí:–3 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.5 %
  • GC:
    ≥98.5 %
  • UV:
    at 230 nm A: ≤0.15
  • Color scale:
    ≤5 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037