Glycin 99% ACS
3368, Plastová láhev, 50 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Číslo CAS:56-40-6
- Vzorec:NH₂CH₂COOH
- MDL číslo:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07
- Merck Index:13,04504
- Bod varu:181 °C (1013 hPa)
- Bod tání:240 °C
- Hustota:1,595 g/cm³
- :Density: 1,64 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-272-2
Documents
ACRO38590
SDS
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤0.1 %
- Titration with HClO4:≥98.5 %
- Substance darkened by H2SO4:Passes test
- Chloride (Cl):≤0.005 %
- Sulfate (SO4):≤0.005 %
- Ammonium (NH4):≤0.005 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.002 %
- Hydrolyzable substance:Passes test
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:50 g
- Sekvence:3368



