Polysorbate 20
5190, Plastová láhev, 5 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 20
Katalogové číslo ACRO233360051
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 9005-64-5
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
- Číslo CAS:9005-64-5
- Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL číslo:MFCD00165986
- Bod varu:>100 °C (760 mmHg)
- Hustota:1,1 g/cm³
- Bod vzplanutí:>150 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-018-3
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤10 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:96 to 108 mg KOH/g
- Saponification value:40 to 50 mg KOH/g
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:5 L
- Sekvence:5190