ACES 99%, extra pure
3545, Glass bottle, 250 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
ACES 99%, extra pure
Katalogové číslo ACRO228002500
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 7365-82-4
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
- Číslo CAS:7365-82-4
- Vzorec:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
- MDL číslo:MFCD00008030
- Molecular Weight:182.2
- Merck Index:13,00037
- Bod tání:270…295 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:230-908-4
Documents
ACRO22800
SDS
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤1 % (K.F.)
- UV:(5 % in water)
- pH:3.6 to 4.4 (1 % solution)
- Titration with NaOH:≥98.5 %
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545



