n-Hexan 95+% for HPLC
5096, Glass bottle, 2,5 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 95+% for HPLC
Katalogové číslo ACRO232100025
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Bod varu:69 °C (760 mmHg)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,659 g/cm³
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.01 %
- GC:≥95.0 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.7
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096