Orders LinkContactUsLinkComponent
Chinolin 99%
Chinolin 99%
4076, Glass bottle, 2,5 kg
Katalogové číslo ACRO221140025
Toxický
Zdraví
Životní prostředí
Chinolin 99%
Katalogové číslo ACRO221140025
Číslo CAS:  91-22-5
Chinolin 99%
Chinolin 99%
4076, Glass bottle, 2,5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  91-22-5
Price
10 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:91-22-5
  • Vzorec:C₉H₇N
  • MDL číslo:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16
  • Merck Index:13,08160
  • Bod varu:237 °C (760 mmHg)
  • Bod tání:–15 °C
  • Hustota:1,095 g/cm³
  • Bod vzplanutí:101 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,095 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:202-051-6
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear colorless to dark brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 kg
  • Sekvence:
    4076